Learn More
Acide 2-méthyl-5-nitrobenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10007352
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1975-52-6
C8H7NO4
181.15
MFCD00007371
DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
519683
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
1975-52-6
C8H7NO4
181.15
MFCD00007371
DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
519683
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 176°C to 180°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 09, 471
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline