Learn More
2-Méthyl-5-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15432349
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
89976-12-5
C8H6F3NO2
205.136
MFCD01631684
SVQCVQCIZWSPPX-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-nitrobenzotrifluoride, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-methylnitrobenzene, 2-trifluoromethyl-1-methyl-4-nitrobenzene, pubchem4444
2775447
1-méthyl-4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
89976-12-5
C8H6F3NO2
205.136
MFCD01631684
SVQCVQCIZWSPPX-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-nitrobenzotrifluoride, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-methylnitrobenzene, 2-trifluoromethyl-1-methyl-4-nitrobenzene, pubchem4444
2775447
1-méthyl-4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique, l’agrochimie, l’industrie pharmaceutique et les colorants
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez loin de l’eau ou de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2506013
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide