Learn More
Acide 2-méthyl-5-nitrophénylboronique pinacol ester, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 445170010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 957062-84-9 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11996111
  • 112.00€ / 1g
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
957062-84-9
263.1
4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-nitrophenyl boric acid pinacol ester, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methyl-5-nitrophenylboronate, pubchem18757, 2-methyl-5-nitrophenylboronicacidpinacolester, 2-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitro-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitrophenyl
4,4,5,5-tétraméthyl-2-(2-méthyl-5-nitrophényl)-1,3,2-dioxaborolane
C13H18BNO4
LYFUUPOOXAXEEP-UHFFFAOYSA-N
17750269
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])C
Spécification
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
90.0°C to 92.0°C
957062-84-9
C13H18BNO4
LYFUUPOOXAXEEP-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tétraméthyl-2-(2-méthyl-5-nitrophényl)-1,3,2-dioxaborolane
17750269
97%
Bouteille en verre
1g
96% min. (GC)
4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-nitrophenyl boric acid pinacol ester, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methyl-5-nitrophenylboronate, pubchem18757, 2-methyl-5-nitrophenylboronicacidpinacolester, 2-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitro-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitrophenyl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])C
263.1
263.1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats