Learn More
2-isocyanate de méthyle-5-phényl-3-furyle, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 199.21 |
Pourcentage de pureté | 95% |