Learn More
2-méthylbenzothiazole, 99 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 150381000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 120-75-2 Poids : 0.10000kg
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
120-75-2 | |
149.21 | |
2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w | |
2-méthyl-1,3-benzothiazole |
C8H7NS | |
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N | |
8446 | |
CC1=NC2=CC=CC=C2S1 |
Spécification
2-Methylbenzothiazole | |
102°C | |
Flacon en verre | |
1.2 | |
Ambre à incolore | |
100g | |
120-75-2 | |
99.0 | |
C8H7NS | |
2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w | |
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthyl-1,3-benzothiazole | |
8446 | |
Liquide |
1.2000g/mL | |
Authentic | |
1.6150 to 1.6180 | |
238.0°C | |
12.0°C to 14.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
27,46 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: ssluble in ether and chloroform | |
CC1=NC2=CC=CC=C2S1 | |
149.21 | |
149.21 | |
99% |