Learn More
2-méthylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-165011
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
91-57-6
C11H10
142.2
MFCD00004118
QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
7055
CHEBI:50720
2-méthylnaphtalène
CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
91-57-6
C11H10
142.2
MFCD00004118
QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
7055
CHEBI:50720
2-méthylnaphtalène
CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methylnaphthalene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 96
Point de fusion 32°C to 36°C
Couleur Blanc
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 241°C to 242°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH3
Quantité 5 g
Beilstein 05, 567
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion