Learn More
2-méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10765221
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
109-07-9
C5H12N2
100.16
JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
66057
2-méthylpipérazine
CC1CNCCN1
109-07-9
C5H12N2
100.16
JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
66057
2-méthylpipérazine
CC1CNCCN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methylpiperazine
Point de fusion 61.0°C to 66.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 154.0°C to 156.0°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 23,17
Informations sur la solubilité Solubility in water: 78% (25°C).
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylpiperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.