Learn More
Chlorhydrate de 2-méthylpropanimidamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methylpropanimidamide hydrochloride |
% min. CAS | 90.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | (CH3)2CHC(=NH)NH2·HCl |
Quantité | 50 g |
Poids de la formule | 122.6 |
Pourcentage de pureté | 90% |