Learn More
2-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 95%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 448722500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 660867-80-1 Poids : 0.01000kg
Quantité. 250mg
Code produit. 13571620
  • 147.90€ / 250mg
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-07-2018
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
2-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
95%
C12H18BNO2
Spécification
2-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
250mg
Glass bottle
95%
66.0° to 71.0°C
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)C
219.091
219.09
660867-80-1
95%
C12H18BNO2
MBTULFIFECUURA-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
16414274
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester