Learn More
Acide 2-méthylpyridine-4-carboxylique, 97 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 443490050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4021-11-8 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Code produit. 11916461
  • 280.00€ / 5g
Expédition estimée
04-05-2021
Identifiants chimiques
4021-11-8
137.14
2-methylisonicotinic acid, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methylpyridine, methylisonicotinic acid 2-, 2-methylisonicotinicacid, acmc-20a0jw, 2-methylisonicotinic aicd, 6-methylpyridine-4-carboxylic acid
Acide 2-méthylpyridine-4-carboxylique
C7H7NO2
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
2762821
CC1=NC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
5g
96% min. (HPLC)
2-methylisonicotinic acid, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methylpyridine, methylisonicotinic acid 2-, 2-methylisonicotinicacid, acmc-20a0jw, 2-methylisonicotinic aicd, 6-methylpyridine-4-carboxylic acid
CC1=NC=CC(=C1)C(=O)O
137.14
137.14
Flacon en verre
4021-11-8
C7H7NO2
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-méthylpyridine-4-carboxylique
2762821
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents