Learn More
2-acide méthylquinoléine-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055261
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
635-80-3
C11H9NO2
187.198
MFCD00014566
IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
604483
Acide 2-méthylquinoline-6-carboxylique
CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
635-80-3
C11H9NO2
187.198
MFCD00014566
IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
604483
Acide 2-méthylquinoline-6-carboxylique
CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 187.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide