Learn More
2-(méthylsulfonyl)acétonitrile, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 438420250
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 2274-42-2 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 25g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
2274-42-2 | |
119.14 | |
methylsulfonylacetonitrile, 2-methylsulfonyl acetonitrile, methylsulfonyl acetonitrile, methanesulfonylacetonitrile, mesylacetonitrile, 2-methanesulfonylacetonitrile, cyanomethylsulfonylmethane, methanesulphonylacetonitrile, acetonitrile, methylsulfonyl, cyanomethyl methyl sulphone | |
CHEBI:32444 | |
CS(=O)(=O)CC#N |
C3H5NO2S | |
FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N | |
75283 | |
2-méthylsulfonylacétonitrile |
Spécification
2-(Methylsulfonyl)acetonitrile | |
Authentic | |
Blanc | |
25g | |
96.0 | |
97% | |
methylsulfonylacetonitrile, 2-methylsulfonyl acetonitrile, methylsulfonyl acetonitrile, methanesulfonylacetonitrile, mesylacetonitrile, 2-methanesulfonylacetonitrile, cyanomethylsulfonylmethane, methanesulphonylacetonitrile, acetonitrile, methylsulfonyl, cyanomethyl methyl sulphone | |
CS(=O)(=O)CC#N | |
119.14 | |
CHEBI:32444 | |
Poudre ou poudre cristalline |
29.03 to 31.45% C, 11.29 to 12.23% N | |
Flacon en verre | |
83.0°C to 86.0°C | |
2274-42-2 | |
100.0 | |
C3H5NO2S | |
FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylsulfonylacétonitrile | |
75283 | |
119.14 | |
97% |
Sécurité et traitement
- 2-(Methylsulfonyl)acetonitrile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.