Learn More
2-(méthylthio)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758493
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
5271-38-5
C3H8OS
92.16
MFCD00002908
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
78925
CHEBI:63861
2-(methylsulfanyl)ethan-1-ol
CSCCO
5271-38-5
C3H8OS
92.16
MFCD00002908
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
78925
CHEBI:63861
2-(methylsulfanyl)ethan-1-ol
CSCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)ethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4934 to 1.4954
Quantité 5 mL
Beilstein 01, II, 524
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 92.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Methylthio)ethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.