Learn More
(2-Morpholino-3-pyridinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol |
Poids de la formule | 194.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |