Learn More
Anhydride 2-morpholinobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698674
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
58028-76-5
C11H13NO2
191.23
MFCD00662562
GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
2737010
2-morpholine-4-ylbenzaldéhyde
O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
58028-76-5
C11H13NO2
191.23
MFCD00662562
GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
2737010
2-morpholine-4-ylbenzaldéhyde
O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinobenzaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.23
Pourcentage de pureté 97%