Learn More
(2-Morpholinopyrid-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10027962
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
864068-88-2
C10H15N3O
193.25
MFCD08060472
NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
7537568
(2-morpholine-4-ylpyridine-4-yl)méthanamine
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
864068-88-2
C10H15N3O
193.25
MFCD08060472
NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
7537568
(2-morpholine-4-ylpyridine-4-yl)méthanamine
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Nom chimique ou matériau (2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 97%