Learn More
Ester pinacol d’acide 2-Morpholinopyridine-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11997041
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
888721-86-6
C15H23BN2O3
290.17
MFCD11054039
HZJIGVGLNZISJU-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 2-morpholinopyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholino pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine
21081661
4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
888721-86-6
C15H23BN2O3
290.17
MFCD11054039
HZJIGVGLNZISJU-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 2-morpholinopyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholino pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine
21081661
4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 85°C to 86°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 290.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Morpholinopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.