Learn More
2-N-butoxyéthanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072876
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre revêtu de plastique
111-76-2
C6H14O2
2884
111-76-2
C6H14O2
2884
2-N-butoxyéthanol, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -70°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 171°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Poids de la formule 118.18g/mol
Tension de vapeur 0.8 hPa at 20°C
Forme physique Liquide