Learn More
2-N-butoxyéthanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical B/4900/25
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 111-76-2 Poids : 19.72500kg
Code produit. 10002783
Quantité Prix
1 189.00€ / 25L
4 179.55€ / 25L
Expédition estimée
21-06-2021
Spécification
Boîte métallique
171°C
-70°C
111-76-2
2884
Liquide
0.8 hPa at 20°C
Jaune
25L
C6H14O2
118.18g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Butoxyethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
FDS Documents