Learn More
2-n-hexyloxybenzaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392816
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7162-59-6
C13H18O2
206.29
MFCD00014131
IFOIDROUJIGQAV-UHFFFAOYSA-N
o-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxy benzaldehyde, 2-n-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxybenzaldehyde, hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hexyloxy, benzaldehyde, o-n-hexyloxy-,
138951
2-hexoxybenzaldéhyde
CCCCCCOC1=CC=CC=C1C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7162-59-6
C13H18O2
206.29
MFCD00014131
IFOIDROUJIGQAV-UHFFFAOYSA-N
o-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxy benzaldehyde, 2-n-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxybenzaldehyde, hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hexyloxy, benzaldehyde, o-n-hexyloxy-,
138951
2-hexoxybenzaldéhyde
CCCCCCOC1=CC=CC=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-n-Hexyloxybenzaldehyde
Point d’ébullition 132°C to 134°C (0.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 10 g
Beilstein 2258613
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 96%