Learn More
Acide 2-(N-morpholino) éthane sulfonique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10000250
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
CAS 145224-94-8
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 3.5 to 4.1
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C6H15NO5S
Numéro MDL 149409
Quantité 100 g
Synonyme mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Nom IUPAC acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
CID PubChem 16218417
Poids de la formule 213.25g/mol
Forme physique Solide en poudre