Learn More
2-naphtaldéhyde, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 128100050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 66-99-9 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10036612
  • 29.43€ / 5g
Date d’expédition estimée: 12-08-2021
Identifiants chimiques
66-99-9
156.18
PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
6201
naphtalène-2-carbaldéhyde
C11H8O
MFCD00004094
2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
CHEBI:52368
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
Spécification
2-Naphthaldehyde
Authentic
160.0°C (19.0 mmHg)
58.0°C to 62.0°C
66-99-9
100.0
C11H8O
MFCD00004094
2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
naphtalène-2-carbaldéhyde
6201
156.18
98%
>100°C
Flacon en verre
Beige ou blanc à jaune
5g
97.5
97.5% min. (GC)
C10H7CHO
07, 401
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
156.18
CHEBI:52368
Poudre ou morceaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Naphthaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats