Learn More
Acide 2-nitrobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172802
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
552-16-9
C7H5NO4
167.12
MFCD00007137
SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
11087
CHEBI:25620
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
552-16-9
C7H5NO4
167.12
MFCD00007137
SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
11087
CHEBI:25620
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzoic acid
Note relative au nom 85-90%
% min. CAS 85.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141.0°C to 148.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COOH
Quantité 5 g
Beilstein 09, 370
Fieser 13,231
Merck Index 14, 6589
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.8g/l. Other solubilities: 1g/3mL alcohol- 1g/2.5mL acetone,1g/220mL chloroform- 1g/2.5mL methanol,1g/4.5mL ether,slightly soluble in benzene,cs2,petroleum ether
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre fine