Learn More
2-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077173
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
384-22-5
C7H4F3NO2
191.11
MFCD00007145
NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj
9795
1-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
384-22-5
C7H4F3NO2
191.11
MFCD00007145
NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj
9795
1-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzotrifluoride
Point de fusion 31.0°C to 32.0°C
Point d’ébullition 216.0°C to 217.0°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire O2NC6H4CF3
Quantité 1 g
Beilstein 05,II,251
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 98%