Learn More
2-isocyanate de nitrophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2698707
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3320-86-3
C7H4N2O3
164.12
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
2-nitrophenyl isocyanate, o-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-nitro, isocyanic acid, o-nitrophenyl ester, 2-nitrophenylisocyanate, 2-nitrobenzenisocyanate, nitrophenyl isocyanate, 2-nitrophenylisocynate, 2-nitro phenyl isocyanate, acmc-1cp5k
76834
1-isocyanato-2-nitrobenzène
C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3320-86-3
C7H4N2O3
164.12
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
2-nitrophenyl isocyanate, o-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-nitro, isocyanic acid, o-nitrophenyl ester, 2-nitrophenylisocyanate, 2-nitrobenzenisocyanate, nitrophenyl isocyanate, 2-nitrophenylisocynate, 2-nitro phenyl isocyanate, acmc-1cp5k
76834
1-isocyanato-2-nitrobenzène
C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenyl isocyanate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38.0°C to 41.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 135.0°C to 137.0°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4NCO
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.