Learn More
2-5Chlorure dʼoxoindoline- -sulfonyle97, %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride |
% min. CAS | 80.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | chlorure de 2-oxo-1,3-dihydroindole-5-sulfonyle |
Poids de la formule | 231.66 |
Pourcentage de pureté | Tech. |
Qualité | Technique |