Learn More
Alfa Aesar™ 2-Phényl-1,3-propanediol, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H56761.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1570-95-2 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
Code produit. 15433298
  • 176.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
1570-95-2
152.193
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
254178
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
C9H12O2
MFCD00236056
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
2-phénylpropane-1,3-diol
Spécification
2-Phenyl-1,3-propanediol
5g
C9H12O2
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
152.193
152.19
53°C to 56°C
1570-95-2
MFCD00236056
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
2-phénylpropane-1,3-diol
254178
98%
Vidéos
FDS Documents