missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phényl-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037916
116.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1570-95-2
C9H12O2
152.193
MFCD00236056
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
254178
2-phénylpropane-1,3-diol
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1570-95-2
C9H12O2
152.193
MFCD00236056
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
254178
2-phénylpropane-1,3-diol
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-1,3-propanediol
Point de fusion 53°C to 56°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'