Learn More
2-1,34Chlorure de phényl--thiazole--carbonyle, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 223.68 |
Pourcentage de pureté | 95% |