Learn More
Acide 2-phényl-1,3-thiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698743
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
7113-10-2
C10H6NO2S
204.22
MFCD00141954
IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
138928
7113-10-2
C10H6NO2S
204.22
MFCD00141954
IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
138928
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.24
Pourcentage de pureté 97%