Learn More
Acide 2-phényl-1,3-thiazole-4-carboxylique, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC18301DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 7113-10-2 Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|
Identifiants chimiques
7113-10-2 | |
204.22 | |
IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M | |
138928 |
C10H6NO2S | |
MFCD00141954 | |
2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid |
Spécification
2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00141954 | |
IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M | |
138928 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
7113-10-2 | |
100.0 | |
C10H6NO2S | |
2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid | |
204.22 | |
205.24 |