Learn More
Alfa Aesar™ 2-Phénylanthraquinone, 98 %
Marque: Alfa Aesar™ H27376.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 6485-97-8 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
6485-97-8 | |
284.314 | |
NTZCFGZBDDCNHI-UHFFFAOYSA-N | |
313995 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)C4=CC=CC=C4C3=O |
C20H12O2 | |
MFCD00559262 | |
2-phenylanthraquinone, 2-phenylanthra-9,10-quinone, 2-phenyl-9,10-anthracenedione, 2-phenylanthrachinon, acmc-20annp, 9, 2-phenyl, 2-phenyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione,2-phenyl | |
2-phénylanthracène-9,10-dione |
Spécification
2-Phenylanthraquinone | |
250mg | |
C20H12O2 | |
2-phenylanthraquinone, 2-phenylanthra-9,10-quinone, 2-phenyl-9,10-anthracenedione, 2-phenylanthrachinon, acmc-20annp, 9, 2-phenyl, 2-phenyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione,2-phenyl | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)C4=CC=CC=C4C3=O | |
284.314 | |
284.32 |
160°C to 163°C | |
6485-97-8 | |
MFCD00559262 | |
NTZCFGZBDDCNHI-UHFFFAOYSA-N | |
2-phénylanthracène-9,10-dione | |
313995 | |
98% |