Learn More
Acide 2-phénylpyrimidine-5-carboxylique, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC66301DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 122773-97-1 Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|
Identifiants chimiques
122773-97-1 | |
200.197 | |
BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N | |
747389 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O |
C11H8N2O2 | |
MFCD00559612 | |
2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid | |
2-acide phénylpyrimidine-5-carboxylique |
Spécification
2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00559612 | |
BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N | |
2-acide phénylpyrimidine-5-carboxylique | |
747389 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
122773-97-1 | |
100.0 | |
C11H8N2O2 | |
2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O | |
200.197 | |
200.2 |