Learn More
2-phénylquinoléine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758688
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
612-96-4
C15H11N
205.26
MFCD00011568
FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
71545
2-phénylquinoline
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
612-96-4
C15H11N
205.26
MFCD00011568
FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
71545
2-phénylquinoline
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Phenylquinoline
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82°C to 84°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 363°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenylquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.