Learn More
2-picoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-184654
17.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
109-06-8
C6H7N
93.13
MFCD00006332
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
7975
CHEBI:50415
2-méthylpyridine
CC1=CC=CC=N1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
109-06-8
C6H7N
93.13
MFCD00006332
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
7975
CHEBI:50415
2-méthylpyridine
CC1=CC=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Picoline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 128.0°C to 129.0°C
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4990 to 1.5010
Quantité 25 mL
Beilstein 20, 234
Merck Index 15, 7512
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Picoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.