Learn More
Duran™ Bouchons à vis à 2 ports
Transférez des milieux liquides dans un système clos et stérile. Les bouchons à vis à 2 ports DURAN™ font partie d’un système flexible et modulaire.
Marque:  Duran™ 1129750
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01880kg
Code produit. 10166642
  • 46.45€ / 2 pièces
En stock 22
Ajouter au panier
Description
Description
  • Quatre diamètres de tuyau différents (1.6 mm ; 3.0 mm ; 3.2 mm et 6.0 mm) peuvent être connectés. 
  • Une égalisation de pression stérile est possible via l’utilisation d’un filtre à membrane. 
  • Les ports inutilisés peuvent être fournis avec un bouchon obturateur.
  • Fabriqués en PP et PTFE
Spécification
Spécification
Bleu, Gris
PP
Bouchon à vis
54 mm
Bouchon à vis
Transfert sécurisé des milieux liquides dans un système clos et stérile
2/boîte
Oui
45 mm