Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Pince de suspension à 2 broches
Provide support for your specific laboratory equipment with this Nickel-Plated Zinc Suspension Clamp.
Marque: Cole-Parmer™ Essentials 08027-08
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Support crochet• Pour tige diamètre 12,7mm
• Support crochet
• Avec noix de serrage
Spécification
1 de chaque | |
Zinc nickelé | |
Idéale pour la suspension des thermomètres, des ampoules de potasse ou des tubes de séchage.Connecteur intégré inclus | |
12,7 mm |
Pince spécialisée | |
Integrated Connector | |
5.39 in. | |
Fixed |