Learn More
2-Propanol, ≥99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120077
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
Réactif ACS, ≥ 99,5%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
pH Neutral
Point de fusion -90°C
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Numéro UN UN1219
Beilstein 635639
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Densité 0.785g/mL at 25°C
Point d’ébullition 77°C to 83°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.02
Température d’allumage 750°C
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquid
Tension de vapeur 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)