Learn More
2-Propanol, Honeywell™
Catalog Number p-7145732
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
67-63-0
C3H8O
60.10
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.10
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
VLSI de qualité semi-conducteur (Honeywell 17604)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 12 °C
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3770 - 1.3780
Eau Max. 500 ppm
Pourcentage de pureté min. 99.8 %
Qualité Semi-conducteurs