Learn More
2-Propanol, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™
Catalog Number 15690990
379.62 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Boîte en acier inoxydable
Glass Bottle
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
Réactif de laboratoire, ≥99,5 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Numéro UN UN1219
Beilstein 635639
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif de laboratoire
Densité 0.785g/mL at 25°C
Point d’ébullition 77°C to 83°C (1013 hPa)
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.02
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 750°F
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.377(lit.)
Tension de vapeur 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.