Learn More
Honeywell Riedel-de Haen™ 2-Propanol, puriss. p.a., Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. PH. EUR., Reag. USP, Honeywell Riedel-de Haën™
puriss. p.a., Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. PH. EUR., Reag. USP
Marque:  Honeywell Riedel-de Haen™ 72299-1L
Code nomenclature Nacres: NA.05
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 1.14000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 1L
Conditionnement Plastic Bottle
Code produit. 15676890
Quantité Prix
1 31.82€ / 1L
10 27.96€ / 1L
En stock, prêt à être expédié: 352
Description
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Identifiants chimiques
67-63-0
60.096
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CHEBI:17824
CC(C)O
C3H8O
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
3776
propan-2-ol
Spécification
2-Propanol
67-63-0
C3H8O
635639
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
propan-2-ol
3776
60.11
ACS Reagent
Plastic Bottle
77°C to 83°C
puriss. p.a., Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. PH. EUR., Reag. USP
100.0000%
UN1219
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CC(C)O
60.096
CHEBI:17824
>99.9%
0.784 - 0.786 g/cm3
12°C
1L
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
FDS Documents
Certificats