Learn More
Acide 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 201.18 |
Pourcentage de pureté | 90% |