Learn More
Acide 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylique, 90 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC66601DA
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 259807-47-1 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
259807-47-1 | |
201.185 | |
GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N | |
22710213 | |
C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O |
C10H7N3O2 | |
MFCD09863218 | |
2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci | |
2Acide-pyridine-4-ylpyrimidine-5-carboxylique |
Spécification
2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid | |
1g | |
89.5 | |
90% | |
MFCD09863218 | |
GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N | |
2Acide-pyridine-4-ylpyrimidine-5-carboxylique | |
22710213 | |
90% |
Flacon en verre ambré | |
259807-47-1 | |
100.0 | |
C10H7N3O2 | |
2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci | |
C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O | |
201.185 | |
201.18 |