Learn More
2-pyridine-3-ylaniline, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Amber Glass Bottle
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Pyridin-3-ylaniline |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | 2-pyridine-3-ylaniline |
Poids de la formule | 170.21 |
Pourcentage de pureté | 95% |