Learn More
Acide 2-pyrrolidine-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586687
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
941716-91-2
C8H10N2O2S
198.24
MFCD09879943
KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
24229715
OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
941716-91-2
C8H10N2O2S
198.24
MFCD09879943
KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
24229715
OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-(pyrrolidine-1-yl)-1,3-thiazole-5-acide carboxylique
Poids de la formule 198.25
Pourcentage de pureté 97%