Learn More
Acide 2-pyrrolidone5-carboxylique, sel de sodium, Solution aqueuse à 50 % en poids, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 232921000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 54571-67-4 Poids : 0.17700kg
Quantité. | 100mL |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
54571-67-4 | |
151.097 | |
CRPCXAMJWCDHFM-UHFFFAOYSA-M | |
23666346 | |
C1CC(=O)NC1C(=O)[O-].[Na+] |
C5H6NNaO3 | |
MFCD00066984 | |
sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt | |
Sodium ; 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate |
Spécification
2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt | |
7732-18-5 | |
52.5 | |
C5H6NNaO3 | |
1.27g/mL | |
CRPCXAMJWCDHFM-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate | |
23666346 | |
Solution | |
20ppm max. | |
47.5 to 52.5% (K.F.) | |
6.8 to 7.4 |
50 wt. % Solution in Water | |
47.5 | |
2ppm max. | |
MFCD00066984 | |
sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt | |
C1CC(=O)NC1C(=O)[O-].[Na+] | |
151.097 | |
151.1 | |
47.5 to 52.5% | |
Flacon en verre | |
Incolore | |
100mL |