Learn More
Memmert™ pour WNB1
Utilisez ces racks pour tubes à essai avec les bains Memmert. Les racks pour tubes à essai Memmert™ pour bain d’eau / huile sont disponibles dans une variété de tailles de modèles afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Marque:  Memmert™ W10E02032
Informations supplémentaires : Poids : 0.45900kg
Code produit. 16314597
  • 11.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Portoir pour tubes à essai
  • À utiliser avec un bain-marie ou un bain d’huile Memmert
Spécification
Spécification
10, 14, 22, 29 and 45 L Baths
20 x 21 mm Test Tubes
55 mm