Learn More
[2-(tétrahydropyran-4-yloxy)phényle]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3830147
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
478189-93-4
C12H16O3
208.257
MFCD09064960
RMRHXMQGVDIPCL-UHFFFAOYSA-N
2-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
22932192
[2-(oxan-4-yloxy)phényl]méthanol
C1COCCC1OC2=CC=CC=C2CO
478189-93-4
C12H16O3
208.257
MFCD09064960
RMRHXMQGVDIPCL-UHFFFAOYSA-N
2-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
22932192
[2-(oxan-4-yloxy)phényl]méthanol
C1COCCC1OC2=CC=CC=C2CO
Nom chimique ou matériau [2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%