Learn More
Acide 2-(tétrazol-5-yl)phénylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11996751
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
155884-01-8
C7H7BN4O2
189.97
MFCD06796325
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
2-5-tetrazolyl phenylboronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 2-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenyl, boronic acid,b-2-2h-tetrazol-5-yl phenyl
11171482
Acide [2-(2H-1,2,3,4-tétrazol-5-yl)phényl]boronique
OB(O)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1
155884-01-8
C7H7BN4O2
189.97
MFCD06796325
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
2-5-tetrazolyl phenylboronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 2-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenyl, boronic acid,b-2-2h-tetrazol-5-yl phenyl
11171482
Acide [2-(2H-1,2,3,4-tétrazol-5-yl)phényl]boronique
OB(O)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Point de fusion 148°C to 152°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.97
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.