Learn More
Acide 2-thiophéneboronique,97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 344710250
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 6165-68-0 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11926831
  • 301.00€ / 25g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
6165-68-0
127.96
thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
acide thiophène-2-ylboronique
C4H5BO2S
ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
2733960
B(C1=CC=CS1)(O)O
Spécification
2-Thiopheneboronic acid
Flacon en verre
120.0°C to 122.0°C
6165-68-0
100.0
C4H5BO2S
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
B(C1=CC=CS1)(O)O
127.96
127.96
97%
Authentic
Blanc à beige
25g
96.0
97%
thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
acide thiophène-2-ylboronique
2733960
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Thiopheneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents